3'-Fluor-2'-hydroxyacetophenon 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
APOSPC49371-5GEA 250 EUR
APOSPC49371-5G APOSPC49371-250MG APOSPC49371-1G
3'-Fluor-2'-hydroxyacetophenon 98%
3'-Fluor-2'-hydroxyacetophenon
Formel: C₈H₇FO₂
Molekulargewicht: 154,14 g/mol
Schmelzpunkt: 72…76 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09055140
CAS-Nummer: 699-92-3