4-Fluor-3-(propylcarbamoyl)phenylboronsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
APOSPC4988-1GEA 205 EUR
APOSPC4988-1G
4-Fluor-3-(propylcarbamoyl)phenylboronsäure 98%
4-Fluor-3-(propylcarbamoyl)phenylboronsäure
Formel: C₁₀H₁₃BFNO₃
Schmelzpunkt: 105…107 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD08235051
CAS-Nummer: 874219-32-6