4-Fluor-3-(isopropylcarbamoyl)phenylboronsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
APOSPC5031-1GEA 59.7 EUR
APOSPC5031-1G
4-Fluor-3-(isopropylcarbamoyl)phenylboronsäure 98%
4-Fluor-3-(isopropylcarbamoyl)phenylboronsäure
Formel: C₁₀H₁₃BFNO₃
Molekulargewicht: 225,03 g/mol
Schmelzpunkt: 263…265 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08235040
CAS-Nummer: 874219-21-3