2-Fluor-5-(phenylcarbamoyl)phenylboronsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
APOSPC5105-1GEA 248 EUR
APOSPC5105-1G
2-Fluor-5-(phenylcarbamoyl)phenylboronsäure 98%
2-Fluor-5-(phenylcarbamoyl)phenylboronsäure
Formel: C₁₃H₁₁BFNO₃
Molekulargewicht: 259,0400 g/mol
Schmelzpunkt: 252…256 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD08235095
CAS-Nummer: 874289-41-5