2,6-Difluor-m-toluidin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
APOSPC51074-1GEA
48.1
EUR
APOSPC51074-1G
APOSPC51074-5G
APOSPC51074-10G
2,6-Difluor-m-toluidin 98%
2,6-Difluor-m-toluidin
Formel:
C₇H₇F₂N Molekulargewicht: 143,14 g/mol Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD06660182 CAS-Nummer: 144851-63-8 UN-Nummer: 2810 ADR: 6.1,III |