Methyl-4-fluor-3-hydroxybenzoat
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
APOSPC5221-1GEA 17.6 EUR
APOSPC5221-1G
Methyl-4-fluor-3-hydroxybenzoat
Methyl-4-fluor-3-hydroxybenzoat
Formel: C₈H₇FO₃
Molekulargewicht: 170,14 g/mol
Schmelzpunkt: 89…92 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06797457
CAS-Nummer: 214822-96-5