4-Fluor-3-methylbenzolsulfonylchlorid
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
APOSPC5223-1GEA 147 EUR
APOSPC5223-1G
4-Fluor-3-methylbenzolsulfonylchlorid
4-Fluor-3-methylbenzolsulfonylchlorid
Formel: C₇H₆ClFO₂S
Molekulargewicht: 208,63 g/mol
Siedepunkt: 77…79 °C/0,1mmHg
Schmelzpunkt: 35…40 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01365818
CAS-Nummer: 629672-19-1
UN-Nummer: 3261
ADR: 8,II