Perfluordecansäure 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

APOSPC5300-5GEA 20.5 EUR
APOSPC5300-5G APOSPC5300-25G
Perfluordecansäure 98%
Perfluordecansäure
Formel: C₁₀HF₁₉O₂
Molekulargewicht: 514,09 g/mol
Siedepunkt: 218 °C
Schmelzpunkt: 77…85 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004175
CAS-Nummer: 335-76-2
EINECS: 206-400-3
UN-Nummer: 2923
ADR: 8+6.1,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR