4-Chlor-2,5-difluorbenzaldehyd 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
APOSPC53483-25GEA
584
EUR
APOSPC53483-25G
APOSPC53483-5G
4-Chlor-2,5-difluorbenzaldehyd 98%
4-Chloro-2,5-difluorobenzaldehyde
Formel:
C₇H₃ClF₂O Molekulargewicht: 176,55 g/mol Schmelzpunkt: 42…44 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD07782051 CAS-Nummer: 879093-02-4 |