4-Hydroxy-6-(trifluoromethyl)pyrimidine-2-thiol 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
APOSPC53582-1GEA
14.7
EUR
APOSPC53582-1G
4-Hydroxy-6-(trifluoromethyl)pyrimidine-2-thiol 95+%
4-Hydroxy-6-(trifluoromethyl)pyrimidine-2-thiol
Formel:
C₅H₃F₃N₂OS Molekulargewicht: 196,10 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00112978 CAS-Nummer: 368-54-7 |