2-Methoxy-5-(trifluormethoxy)benzylalkohol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
APOSPC5475-1GEA
43.7
EUR
APOSPC5475-1G
APOSPC5475-25G
APOSPC5475-10G
APOSPC5475-5G
2-Methoxy-5-(trifluormethoxy)benzylalkohol 98%
2-Methoxy-5-(trifluormethoxy)benzylalkohol
Formel:
C₉H₉F₃O₃ Molekulargewicht: 222,17 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD04115960 CAS-Nummer: 562840-50-0 |