N-[2-Nitro-4-(trifluormethyl)phenyl]piperazin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
APOSPC5603-1GEA 16.1 EUR
APOSPC5603-1G
N-[2-Nitro-4-(trifluormethyl)phenyl]piperazin 97%
N-[2-Nitro-4-(trifluormethyl)phenyl]piperazin
Formel: C₁₁H₁₂F₃N₃O₂
Schmelzpunkt: 65…66 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00052613
CAS-Nummer: 58315-38-1
UN-Nummer: 3259
ADR: 8,III