Perfluor(allylbenzol) 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
APOSPC5697-100GEA 364 EUR
APOSPC5697-100G
Perfluor(allylbenzol) 98%
Perfluor(allylbenzol)
Formel: C₉F₁₀
Molekulargewicht: 298,08 g/mol
Siedepunkt: 136…138 °C
Schmelzpunkt: –38 °C
Dichte: 1,708 g/cm³ (25 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00153225
CAS-Nummer: 67899-41-6