3-Fluor-4-(trifluormethyl)benzophenon 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
APOSPC6907-1GEA 23.4 EUR
APOSPC6907-1G
3-Fluor-4-(trifluormethyl)benzophenon 97%
3-Fluor-4-(trifluormethyl)benzophenon
Formel: C₁₄H₈F₄O
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00236282
CAS-Nummer: 243128-47-4