3,3',5,5'-Tetrakis(trifluormethyl)benzophenon 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
APOSPC6934-1GEA
23.4
EUR
APOSPC6934-1G
APOSPC6934-10G
APOSPC6934-5G
3,3',5,5'-Tetrakis(trifluormethyl)benzophenon 97%
3,3',5,5'-Tetrakis(trifluormethyl)benzophenon
Formel:
C₁₇H₆F₁₂O Molekulargewicht: 454,22 g/mol Schmelzpunkt: 139…140 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00042474 CAS-Nummer: 175136-66-0 |