3-Fluor-4-(2-hydroxyethylcarbamoyl)phenylboronsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
APOSPC7183-1GEA
156
EUR
APOSPC7183-1G
3-Fluor-4-(2-hydroxyethylcarbamoyl)phenylboronsäure 98%
3-Fluor-4-(2-hydroxyethylcarbamoyl)phenylboronsäure
Formel:
C₉H₁₁BFNO₄ Molekulargewicht: 227,00 g/mol Schmelzpunkt: 217…219 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD08689535 CAS-Nummer: 874289-21-1 |