2,5-Dichlor-4-(trifluormethyl)pyridin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
APOSPC7264-1GEA
386
EUR
APOSPC7264-1G
APOSPC7264-500MG
2,5-Dichlor-4-(trifluormethyl)pyridin
2,5-Dichloro-4-(trifluoromethyl)pyridine
Formel:
C₆H₂Cl₂F₃N Molekulargewicht: 215,99 g/mol Siedepunkt: 76 °C Dichte: 1,542 g/cm³ (25 °C) Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD09749663 CAS-Nummer: 89719-92-6 UN-Nummer: 2810 ADR: 6.1,III |