2,2,2-Trifluorethylbutyrat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
APOSPC7342-5GEA 19 EUR
APOSPC7342-5G
2,2,2-Trifluorethylbutyrat 98%
2,2,2-Trifluorethylbutyrat
Formel: C₆H₉F₃O₂
Molekulargewicht: 170,1297 g/mol
Siedepunkt: 113 °C/747mmHg
Dichte: 1,127 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 21 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00077609
CAS-Nummer: 371-27-7
UN-Nummer: 3272
ADR: 3,II