2,2,2-Trifluorethylmethylether 97%
|
Gefahr
|
APOSPC7375-10GEA
188
EUR
APOSPC7375-10G
APOSPC7375-25G
2,2,2-Trifluorethylmethylether 97%
2,2,2-Trifluorethylmethylether
Formel:
C₃H₅F₃O Molekulargewicht: 114,07 g/mol Siedepunkt: 30 °C Dichte: 1,1661 g/cm³ (25 °C) Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00236114 CAS-Nummer: 460-43-5 UN-Nummer: 1993 ADR: 3,I |