3-Brom-4-fluorbenzylamin Hydrochlorid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
APOSPC7387-1GEA 16.1 EUR
APOSPC7387-1G
3-Brom-4-fluorbenzylamin Hydrochlorid
3-Brom-4-fluorbenzylamin Hydrochlorid
Formel: C₇H₈BrClFN
Molekulargewicht: 240,50 g/mol
Schmelzpunkt: 214…218 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00143094
CAS-Nummer: 202865-68-7