2-Brom-4'-fluor-2'-hydroxyacetophenone
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
APOSPC7605-1GEA
139
EUR
APOSPC7605-1G
2-Brom-4'-fluor-2'-hydroxyacetophenone
2-Brom-4'-fluor-2'-hydroxyacetophenone
Formel:
C₈H₆BrFO₂ Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
UN-Nummer:
3261 ADR: 8,III |