2-(Difluormethoxy)benzylamin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
APOSPC7845-1GEA
23.4
EUR
APOSPC7845-1G
APOSPC7845-5G
APOSPC7845-25G
2-(Difluormethoxy)benzylamin 98%
2-(Difluormethoxy)benzylamin
Formel:
C₈H₉F₂NO Molekulargewicht: 173,16 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00236229 CAS-Nummer: 243863-36-7 UN-Nummer: 2735 ADR: 8,III |