2-Brom-5-fluor-N-(2-hydroxyethyl)benzamid
Lieferant: Apollo Scientific
APOSPC7979-1GEA 176 EUR
APOSPC7979-1G
2-Brom-5-fluor-N-(2-hydroxyethyl)benzamid
2-Brom-5-fluor-N-(2-hydroxyethyl)benzamid
Formel: C₉H₉BrFNO₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09800913
CAS-Nummer: 951884-16-5