2-Brom-N-ethyl-5-fluorbenzamid
Lieferant: Apollo Scientific
APOSPC8025-1GEA
176
EUR
APOSPC8025-1G
2-Brom-N-ethyl-5-fluorbenzamid
2-Brom-N-ethyl-5-fluorbenzamid
Formel:
C₉H₉BrFNO Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09800905 CAS-Nummer: 951884-09-6 |