Ethyl-4-hydroxy-8-(trifluormethyl)chinolin-3-carboxylat
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
APOSPC8131-1GEA 14.7 EUR
APOSPC8131-1G
Ethyl-4-hydroxy-8-(trifluormethyl)chinolin-3-carboxylat
Ethyl-4-hydroxy-8-(trifluormethyl)chinolin-3-carboxylat
Formel: C₁₃H₁₀F₃NO₃
Molekulargewicht: 285,2186 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09878378
CAS-Nummer: 23851-84-5