4-Amino-3,5-difluorphenol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
APOSPC8306-1GEA 364 EUR
APOSPC8306-1G
4-Amino-3,5-difluorphenol
4-Amino-3,5-difluorphenol
Formel: C₆H₅F₂NO
Molekulargewicht: 145,11 g/mol
Schmelzpunkt: 144…149 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03094491
CAS-Nummer: 135086-76-9
UN-Nummer: 2811
ADR: 6.1,III