4-Amino-2,3-difluorphenol
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
APOSPC8312-100MGEA 14.7 EUR
APOSPC8312-100MG
4-Amino-2,3-difluorphenol
4-Amino-2,3-difluorphenol
Formel: C₆H₅F₂NO
Molekulargewicht: 145,11 g/mol
Schmelzpunkt: 150…155 °C (Zersetzung)
Lagerungstemperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD03094494
CAS-Nummer: 163733-99-1
UN-Nummer: 2928
ADR: 6.1+8,II