5-Brom-2-fluor-4-methylpyridin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
APOSPC8382-5GEA 14.7 EUR
APOSPC8382-5G
5-Brom-2-fluor-4-methylpyridin
5-Brom-2-fluor-4-methylpyridin
Formel: C₆H₅BrFN
Molekulargewicht: 190,01 g/mol
Dichte: 1,62 g/cm³ (25 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09839213
CAS-Nummer: 864830-16-0