2,5-Dibrom-3,4,6-trifluoranilin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
APOSPC8860-5GEA
380
EUR
APOSPC8860-5G
APOSPC8860-1G
2,5-Dibrom-3,4,6-trifluoranilin
2,5-Dibrom-3,4,6-trifluoranilin
Formel:
C₆H₂Br₂F₃N Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01862003 CAS-Nummer: 232267-32-2 |