3-Fluorazetidinhydrochlorid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
APOSPC8943-500MGEA
26.3
EUR
APOSPC8943-500MG
APOSPC8943-1G
3-Fluorazetidinhydrochlorid 97%
3-Fluoroazetidine hydrochloride
Formel:
C3H7ClFN Molekulargewicht: 111,55 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD05663715 CAS-Nummer: 617718-46-4 |