2-Brom-3,4-difluoranisol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
APOSPC902904-25GEA 1440 EUR
APOSPC902904-25G
2-Brom-3,4-difluoranisol 95%
2-Brom-3,4-difluoranisol
Formel: C₇H₅BrF₂O
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09261345
CAS-Nummer: 935285-66-8