5-Brom-2,4-difluoranilin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
APOSPC9925-5GEA
14.7
EUR
APOSPC9925-5G
APOSPC9925-25G
5-Brom-2,4-difluoranilin 98%
5-Brom-2,4-difluoranilin
Formel:
C₆H₄BrF₂N Molekulargewicht: 208,0000 g/mol Schmelzpunkt: 25…29 °C Flammpunkt: >110 °C Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD03426368 CAS-Nummer: 452-92-6 UN-Nummer: 2811 ADR: 6.1,III |