VWR®, Zubehör für VWR® Professional und Advanced Rührer mit Heizplatten
Lieferant: VWR
VWR®
442-1280EA 419 EUR
442-1280 442-1291 442-1281 442-1292 442-1293 442-1282 442-1294 442-1283 442-1290 442-1288 442-1289 442-1279 442-1295 442-1284 442-1296 442-1285 442-1286 442-1297 442-1287 442-1298
VWR®, Zubehör für VWR® Professional und Advanced Rührer mit Heizplatten
Rührer Magnetrührer mit Heizplatte
Die VWR® Multi-Sample Reaction Station ermöglicht das Erhitzen und Rühren von einer bis zu fünf verschiedenen Probengrößen in einem Gerät. Die Grundplatte verfügt über ein mittig angeordnetes Gewinde zur Befestigung einer Stativstange mit 13 mm Durchmesser.
  • Erhitzen und rühren Sie eine Vielzahl von Proben gleichzeitig auf einer Heizplatte
  • Uni- und Sektionalblöcke bieten Platz für 9 verschiedene Probengrößen
  • Eloxiertes Aluminium mit engem Block-Röhrchen-Kontakt sorgt für optimale Wärmeübertragung
Die Blöcke bestehen aus eloxiertem Aluminium, um eine hervorragende Temperaturstabilität und Wärmeübertragung zu gewährleisten. Jeder Block hat einen Thermometerbohrung zum Messen der Temperatur. Die Grundplatte ist für VWR®-Rührer mit runden Heizplatten oder andere Modelle mit einem Durchmesser von 135 mm ausgelegt. Zur sicheren Entnahme der Blöcke oder der Grundplatte sind Sicherheitsgriffe erhältlich.