Kryoboxen Origami
Lieferant: Tenak
479-1176EA 213 EUR
479-1176 479-1173 479-1174 479-1175
Kryoboxen Origami
Boxen Kryoboxen
Cryoboxes, white cardboard, PP coated.
  • PP coated for longer durability
  • Easy to assemble
  • Water-repellant
  • Delivered 'flat-packed' and unassembled: Saves shipping cost and storage space in the laboratory
  • Günstig in der Anschaffung, günstig im Versand, platzsparend im Labor
  • Erhältlich in der meistverkauften Größe mit einer Höhe von 50 mm
  • Quadratisch (134×134 mm), passt damit in alle Aufbewahrungsgestell-Systeme