Kjeldahl-Dampfdestillationsgeräte, K-350 und K-355
Lieferant: Büchi
531-0088EA 5421 EUR
531-0088 531-0156
Kjeldahl-Dampfdestillationsgeräte, K-350 und K-355
Destillationssysteme Kjeldahl-Destillationssysteme
Eine Reihe kompakter Destillationsgeräte für die Bestimmung von Stickstoff und Protein durch klassische Methoden wie Kjeldahl, TKN (Gesamt-Kjeldahl-Stickstoff) und Devarda. Die Geräte finden Verwendung in Analyselabors in verschiedenen Branchen, darunter Lebensmittel und Getränke, Landwirtschaft, Umgebungsüberwachung, chemische und pharmazeutische Industrie.
  • Kompakter Dampfgenerator mit Kühlwassersteuerung
  • Gehäuse aus säure- und laugenbeständigem Kunststoff
  • Alle internen und externen Komponenten sind von der Vorderseite des Geräts aus zugänglich
  • Laugendosierung
  • Sicherheitsschutz für den Bediener – Schutztür mit Sensor, Probenglas-Detektor
  • Elektronische Regulierung der Dampfleistung 30 - 100% (nur für K-355)
K-350: Dieses moderne, kostengünstige und manuelle Destillationsgerät bietet hohe Rückgewinnungsraten.
K-355: Eine erweiterte Version des K-350 mit Säuredosierung über eine säurebeständige Pumpe. Elektronische Regelung der Dampfleistung ermöglicht vielseitige Destillationsmethoden, bei denen eine reduzierte Dampfleistung erforderlich ist. Steuerung und Schnittstelle sind benutzerfreundlicher.
Lieferumfang: Lieferung mit Dampfgenerator, Glaszange, Probenglas, Schläuchen, 2× 10 Liter-Tanks (3× 10 Liter-Tanks für K-355), Glas-Spritzschutz und Netzkabel.