Frostfreie Tiefkühlschränke
Lieferant: Liebherr
NoFrost
LIEBGN3613XEA 0 EUR
LIEBGN3613X 471-0638 LIEBGN3113X 471-0636
Frostfreie Tiefkühlschränke
Gefriergeräte Gefriergeräte für das Labor und allgemeine Anwendungen
−20 °C Schränke mit ABS-Fach.
  • Umluftkühlung
  • Akustischer Alarm bei erhöhter Temperatur und offener Tür - Alarmspeicher
  • Vollautomatische Abtaufunktion
  • Elektronische Steuerung mit digitaler Temperaturanzeige
  • Lampen zur Funktions-, Alarm- und Kühlungsanzeige
  • 85 mm Superisolation sichert Funktion und Betriebsdauer
  • Logische und einfach identifizierbare Unterbringung in transparenten Einschüben
  • Tür mit Wechselscharnieren und Druckgriff zum einfachen Öffnen
Geräte können zwischen zwei Einrichtungsgegenständen platziert werden (verstellbare Füße vorne und zwei Rollen hinten zum einfachen Reinigen).