Sie suchten nach: Kugeln
78  results were found
SearchResultCount:"78"
Sort Results
Listenansicht Hybridansicht (NEU)
Bewerten Sie das Suchergebnis
Lieferant: Merck
Beschreibung: Silica particles, MagPrep®
Artikel-Nr: (1.01899.0050)
Lieferant: Merck
Beschreibung: MagPrep® Silica HS beads
UOM: 1 * 50 mL
Lieferant: Merck
Beschreibung: Soda-lime glass. Glass beads for use in purification and sample preparation.
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Mahlkugel, Edelstahl, Ø: 3 mm
Lieferant: VWR Chemicals
Beschreibung: Soda-lime glass, solid.
Zertifikate New Product
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Kalknatronglas, massiv.
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Leichte kostengünstige PP-Kugeln, die die Oberfläche der Flüssigkeit bedecken. Kugeln haben einen Ø von 20 mm, 275 Kugeln bedecken ca. 1000 cm².
Artikel-Nr: (332124G)
Lieferant: VWR Chemicals
Beschreibung: Chemikalienbeständige Glaskugeln, einsetzbar als Mahlkugeln, Siedesteine oder als Füllung für Destillationskolonnen.
UOM: 1 * 500 g
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Mahlkugel, Set mit 10 Stück, Achat
Artikel-Nr: (432-0064)
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Small beads suitable for use with vortex mixers and tube homogenisers.
UOM: 1 * 200 g
Waste Reducing
Lieferant: Thermo Scientific
Beschreibung: Glass beads in glass bottle, Ø: 1,0 mm
Lieferant: LENZ LABORGLAS GMBH & CO.KG
Beschreibung: Solid soda-lime glass.
Lieferant: Thermo Scientific
Beschreibung: Pure Al₂O₃ Aluminium oxide, AL 23.
Artikel-Nr: (33190.A1)
Lieferant: Thermo Scientific
Beschreibung: Grinding pieces, Al-23, 10 mm, 440 pieces/kg, Keramik
UOM: 1 * 1 kg
Artikel-Nr: (462-8239)
Lieferant: GRANT INSTRUMENTS LTD.
Beschreibung: Leichte kostengünstige PP-Kugeln, die die Oberfläche der Flüssigkeit bedecken. Kugeln haben einen Durchmesser von 20 mm, 275 Kugeln bedecken ca. 1000 ...
UOM: 1 * 300 ST
Lieferant: Bohlender
Beschreibung: Aus Voll-PTFE, mit glatter Oberfläche.
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice.
1 - 16 of 78
no targeter for Bottom