Sie suchten nach: Reinigungsmittel
270  results were found
SearchResultCount:"270"
Sort Results
Listenansicht Hybridansicht (NEU)
Bewerten Sie das Suchergebnis
Lieferant: Merck
Beschreibung: A range of cleansers, for manual cleaning, that have been developed to meet the cleaning requirements for glassware and small equipment in the laborat...
Lieferant: Merck
Beschreibung: Eine Auswahl an Reinigern, die entwickelt wurden, um die Vorgaben hinsichtlich der maschinellen Reinigung von Glaswaren und Kleingeräten in Laboren zu...
Lieferant: VWR Chemicals
Beschreibung: Isopropanol Ph. Eur 70% v/v mit gereinigtem Wasser Ph Eur 30% v/v, gefiltert mit 0,2 μm.
Artikel-Nr: (00699030.)
Lieferant: VWR Chemicals
Beschreibung: Acidic neutraliser and pre-cleaner based on organic acid.
UOM: 1 * 5 kg
Artikel-Nr: (630-2081)
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Dieses Reinigungskit für Mikroskope umfasst:
- Linsenflüssigkeit
- Wattestäbchen (x5)
- Antistatisches Tuch (18×15 cm)
- Smar...
UOM: 1 * 1 ST
Lieferant: VWR Chemicals
Beschreibung: Die nächste Generation der LABWASH® Produkte - stärker konzentriert:
Lieferant: VWR Chemicals
Beschreibung: A range of LABWASH® cleaning agents designed for use in ultrasonic baths.
Artikel-Nr: (2157-04)
Lieferant: MACRON (A AVANTOR BRAND)
Beschreibung: CHEM-SOLV® is a non chromic acid cleaner suitable for removing silicone greases, dried blood, and other organic residues from laboratory glass and pla...
UOM: 1 * 1 ST
Lieferant: VWR Chemicals
Beschreibung: DNase- und RNase-Kontaminationen ruinieren täglich teure Proben und zeitaufwändige Protokolle in Forschungslabors. Mit NucleasEliminator™ können Sie I...
Artikel-Nr: (3900.)
Lieferant: Avantor
Beschreibung: Dekontaminationslösung, ProClean Reiniger
UOM: 1 * 5 L
Artikel-Nr: (3768.1000)
Lieferant: Avantor
Beschreibung: Dekontaminationslösung, Proclean, micros bottle
UOM: 1 * 1 L
Artikel-Nr: (94006.1016)
Lieferant: VWR Chemicals
Beschreibung: Isopropylalkohol Ph. Eur. 70% V/V mit gereinigtem Wasser Ph. Eur. 30% V/V, gefiltert mit 0,2 µm.
UOM: 1 * 6 L
Artikel-Nr: (88289.360)
Lieferant: VWR Chemicals
Beschreibung: Alkaline, powerful universal cleaning agent for use in ultrasonic baths or for manual cleaning in an immersion bath.
UOM: 1 * 5 kg
Lieferant: VWR Chemicals
Beschreibung: Ein gebrauchsfertiges, flüssiges Produkt zur Stabilisierung und zum Schutz von Wasserbädern, Kühl- und Wasserkreisläufen sowie Inkubatoren.
Artikel-Nr: (3451.1500)
Lieferant: Avantor
Beschreibung: Reinigungsanwendung: Wax repellent, Paraffin cleaner
UOM: 1 * 1.500 mL
Artikel-Nr: (7348.5000)
Lieferant: Avantor
Beschreibung: RBS 35 concentrate is used for manual cleaning, soaking and ultrasonic baths. These surfactants are alkaline, foaming and insensitive to water hardnes...
UOM: 1 * 5 L
Zertifikate
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice.
1 - 16 of 270
no targeter for Bottom