Sie suchten nach: Regler
19  results were found
SearchResultCount:"19"
Sort Results
Listenansicht Hybridansicht (NEU)
Bewerten Sie das Suchergebnis
Lieferant: SI Analytics
Beschreibung: The temperature of capillary viscometers can be stabilised in this jacket using circulation thermostats from 0 to 180 °C.
Lieferant: JULABO GmbH
Beschreibung: Erfüllen temperaturabhängige Mess-, Regel-, Sicherheits- und Überwachungsaufgaben. Typische Anwendungen sind Heizhauben, Heizbäder und Heizmatten.
Lieferant: Cole-Parmer
Beschreibung: Cost-effective control of resistive heating loads.
Artikel-Nr: (HUBE10503)
Lieferant: HUBER
Beschreibung: This gateway enables the connection of temperature control units to Profibus systems.
UOM: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (WINKWRT00011-XX010)
Lieferant: WINKLER GMBH
Beschreibung: Plug-in power selector made from polystyrene with safety socket with integrated fuse.
UOM: null
Lieferant: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
Beschreibung: Der elektronische Temperaturregler in innovativem Design kann mit den Modellen MR Hei-Tec und MR Hei-Standard (nur alte Modelle) sowie mit den frühere...
Artikel-Nr: (HUBE9771)
Lieferant: HUBER
Beschreibung: This breather controller enables small pressurisation of the expansion vessel.
UOM: 1 * 1 ST
Lieferant: Industrial Physics
Beschreibung: Der Temperiermantel für Auslaufbecher ist ein Doppelmantelgehäuse aus eloxiertem Aluminium mit integrierter Libelle, um den Auslaufbecher mit temperie...
Artikel-Nr: (ELET32587-00)
Lieferant: Cole-Parmer
Beschreibung: Get accurate temperature control of heating equipment in your lab.
UOM: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (STUA04807-90)
Lieferant: Cole Parmer
Beschreibung: All hotplate models are compatible with the Stuart temperature controller SCT2. The SCT2 provides precise temperature control in aqueous or oily sampl...
UOM: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (WINKWRT00117-XX010)
Lieferant: WINKLER GMBH
Beschreibung: Plug-in power selector made of polystyrene with switching mechanism.
UOM: null
Artikel-Nr: (WINKWRT00116-XX013)
Lieferant: WINKLER GMBH
Beschreibung: Plug-in power selector made of PS with switching mechanism.
UOM: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (453-2108)
Lieferant: GESTIGKEIT HARRY
Beschreibung: TR 28-3T is a regulating unit for high-temperature hotplates.
UOM: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (453-2109)
Lieferant: GESTIGKEIT HARRY
Beschreibung: The micro-processor controlled ramp controller is a complex time/temperature control and this program is indefinitely stored by means of an EEPROM.
UOM: 1 * 1 ST
Lieferant: JUCHHEIM, SOLINGEN
Beschreibung: Optimised temperature controller with aluminium coated plastic housing for direct connection of laboratory heaters and resistance thermometer or therm...
Artikel-Nr: (JUCE43900118)
Lieferant: JUCHHEIM, SOLINGEN
Beschreibung: Optimised temperature controller with plastic housing.
UOM: 1 * 1 ST
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice.
1 - 16 of 19
no targeter for Bottom