Sie suchten nach: Fallschutz
83  results were found
SearchResultCount:"83"
Sort Results
Listenansicht Hybridansicht (NEU)
Bewerten Sie das Suchergebnis
Lieferant: 3M
Beschreibung: Cross chest buckle assembly for central front fall arrest attachment point - optimised position on body. Revolving torso adjusters (patented) for quic...
New Product
Lieferant: 3M
Beschreibung: 3M DBI-SALA ExoFit XE200 harness with rescue loops, automatic buckles, two sizes. X-shaped chest straps with central D-ring attachment point optimised...
New Product
Lieferant: 3M
Beschreibung: The 3M™ DBI SALA® Clip2Loop Coil Tool Tether is engineered to withstand harsh work environments.
New Product
Artikel-Nr: (MMMA3504426)
Lieferant: 3M
Beschreibung: Anchorage connectors are built from top quality materials guaranteeing high strength and durability to stand up to the toughest environments. Anchorag...
UOM: 1 * 1 ST
New Product
Lieferant: CAPITAL SAFETY DEUTSCHLAND
Beschreibung: Nano-Lok™ ist kompakt und ergonomisch zur einfachen Anwendung und ideal als direkte Verbindung mit den meisten Gurtsystemen. Nur 725g Gewicht, fällt b...
Artikel-Nr: (CPSD8000118)
Lieferant: CAPITAL SAFETY DEUTSCHLAND
Beschreibung: The DBI-SALA® Confined space HC (high capacity) short reach davit system is constructed of powder-coated aluminium, and features a modular design for ...
UOM: 1 * 1 SET
Lieferant: CAPITAL SAFETY DEUTSCHLAND
Beschreibung: Protecta® Cabloc® Vertical Lifeline System consists of an 8 mm cable which is terminated at the top by a cable ferrule and cable clamps at the bottom.
Artikel-Nr: (CPSDAM211)
Lieferant: CAPITAL SAFETY DEUTSCHLAND
Beschreibung: Protecta® anchorage D-ring made from 316 stainless steel; 12 mm fixing.
UOM: 1 * 1 ST
Lieferant: CAPITAL SAFETY DEUTSCHLAND
Beschreibung: Protecta® Seilverbindungsmittel eignen sich ideal als Verbindungselement für die Verwendung in Rückhaltesystemen. Hergestellt aus einem geflochtenen P...
Lieferant: CAPITAL SAFETY DEUTSCHLAND
Beschreibung: 3M™ Protecta® Rebel™ Gurtband-Höhensicherungsgeräte bieten eine wirtschaftliche Lösung, die keine Kompromisse in puncto Leistung oder Sicherheit abver...
Lieferant: CAPITAL SAFETY DEUTSCHLAND
Beschreibung: Sling polyester webbing and stainless steel links.
Artikel-Nr: (CPSDAJ501)
Lieferant: CAPITAL SAFETY DEUTSCHLAND
Beschreibung: The Protecta® Screw gate carabiner is ideal in working situations where opening is occasional during the working day, as the gate can be opened by pus...
UOM: 1 * 20 ST
Lieferant: CAPITAL SAFETY DEUTSCHLAND
Beschreibung: This pole hoist attaches to a carabiner on the universal bracket to a suitable anchor point, allowing to work in any direction from any angle.
Artikel-Nr: (CPSD1500054)
Lieferant: CAPITAL SAFETY DEUTSCHLAND
Beschreibung: DBI-SALA® Trigger2Trigger lanyard is an economical tethering solution for most hand tools which is most commonly used in combination with DBI-SALA® at...
UOM: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (CPSD2104565)
Lieferant: CAPITAL SAFETY DEUTSCHLAND
Beschreibung: Reusable D-Ring assembly in a rugged design for harsh environments.
UOM: 1 * 1 ST
Lieferant: CAPITAL SAFETY DEUTSCHLAND
Beschreibung: Tripod with adjustable locking legs, safety chains, top pulley and winch bracket.
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice.
1 - 16 of 83
no targeter for Bottom