Sie suchten nach: Photodokumentations-Systeme
28  results were found
SearchResultCount:"28"
Sort Results
Listenansicht Hybridansicht (NEU)
Bewerten Sie das Suchergebnis
Artikel-Nr: (730-1470)
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Das VWR® Basic Geldokumentationssystem bietet reproduzierbare, hochauflösende digitale Bilder zur Geldokumentation. Dieses Einstiegssystem ist benutze...
UOM: null
Artikel-Nr: (730-0496)
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: SMART5 ist eine neue Generation des kostengünstigen, integrierten Dokumentationssystems für die DNA- und Proteinanalyse, sowie die Geldokumentation.
UOM: null
Artikel-Nr: (730-1471)
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Das VWR CHEMI only System ist ein Chemilumineszenz-System, ausgelegt auf höchste Leistung und Automatisierung. Es verfügt für eine noch bessere Empfin...
UOM: 1 * 1 ST
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: VWR® Imager Geldokumentations- und Analysesysteme sind in verschiedenen Konfigurationen für Fluoreszenz- und Chemilumineszenz- Anwendungen verfügbar. ...
Artikel-Nr: (SYNOGBOX-CHEMI-XX9)
Lieferant: Syngene (a division of the Synoptics group)
Beschreibung: Das Syngene G:BOX Chemi XX9 Geldokumentationssystem bietet optimale Leistung. Es ist hochempfindlich und wurde für anspruchsvolle Chemolumineszenz-Wes...
UOM: null
Lieferant: Syngene (a division of the Synoptics group)
Beschreibung: Das G:BOX mini ist ein kompaktes Multi-Applikations-Bildgebungssystem für die präzise Abbildung von Mini- und Midi-Fluoreszenz- und Vis-Gelen, Multipl...
Artikel-Nr: (733-2351)
Lieferant: Syngene (a division of the Synoptics group)
Beschreibung: Das Syngene G:BOX Chemi XX6 Geldokumentationssystem bietet optimale Leistung. Es ist hochempfindlich und wurde für anspruchsvolle Chemolumineszenz-Wes...
UOM: null
Artikel-Nr: (733-2350)
Lieferant: Syngene (a division of the Synoptics group)
Beschreibung: Das G:BOX Chemi XRQ Gelbildgebungssystem wurde für erweiterte Fluoreszenz-Anwendungen und Chemolumineszenz-Western-Blots entwickelt. G:BOX Chemi XRQ b...
UOM: null
Artikel-Nr: (SYNOGBOX-F3-LFB)
Lieferant: Syngene (a division of the Synoptics group)
Beschreibung: Das Syngene G:BOX-F³ Gel-Bildgebungssystem ist konzipiert für allgemeine Fluoreszenz-Anwendungen, z. B. für die DNA- und Proteinanalyse. Die Pale...
UOM: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (SYNOGGNOME-XRQ-NPC)
Lieferant: Syngene (a division of the Synoptics group)
Beschreibung: Photodocumentation System, GeneGnome XRQ, 4 MP, 16 bit system with f0.95 lens, without processor, without monitor
UOM: null
Lieferant: Corning
Beschreibung: Axygen® gel documentation systems easily capture publication quality, 16 bit TIFF images. The systems are quick to set up and have an intuitive user i...
Artikel-Nr: (MLDVIMAGEXPRESSCON)
Lieferant: Molecular Devices
Beschreibung: Capture large 3D organoid and spheroid images with up to double the speed. The ImageXpress® confocal HT.ai system increases image intensities and thro...
UOM: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (PIER62241)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Beschreibung: Der Thermo Scientific™ 445 bis 480 nm-Bandpassfilter ist ein Glasfilter mit Gewinde und 50 mm Durchmesser. Dieses Produkt kann als blauer Filter zu ei...
UOM: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (PIER62267)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Beschreibung: Bildgebungsziel aus Kunststoff mit Aufdruck; 7×6,5 Zoll (178×165 mm).
Dieses Produkt dient als Ersatz für myECL™ Imager-Zubehör, das in allen Bil...
UOM: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (PIER62240)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Beschreibung: Der Thermo Scientific™ 600 bis 640 nm-Bandpassfilter ist ein Glasfilter mit Gewinde und 50 mm Durchmesser. Dieses Produkt kann als roter Filter zu ein...
UOM: 1 * 1 ST
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Beschreibung: Diese Lampen mit UV-Strahlung dienen als Ersatz für eine der sechs vorinstallierten 306-nm-UV-Lampen im myECL™ Imager. Alle sechs Lampen müssen vom gl...
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice.
1 - 16 of 28
no targeter for Bottom