Sie suchten nach: Proteine und Peptide
8 736  results were found
SearchResultCount:"8736"
Sort Results
Listenansicht Hybridansicht (NEU)
Bewerten Sie das Suchergebnis
Lieferant: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Beschreibung: Protargol silver impregnation and neuronal selectivity for light and electron microscopic observations.
Artikel-Nr: (1.02244.0100)
Lieferant: Merck
Beschreibung: Casein
UOM: 1 * 100 g
Lieferant: Merck
Beschreibung: Bovine serum albumin (BSA), Fraction V
Artikel-Nr: (1.02242.2500)
Lieferant: Merck
Beschreibung: Casein acc. to Hammarsten
UOM: 1 * 2,5 kg
Artikel-Nr: (1.12523.5000)
Lieferant: Merck
Beschreibung: Lactalbumin hydrolysate
UOM: 1 * 5 kg
Lieferant: Merck
Beschreibung: Casein alcalisoluble
Lieferant: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Beschreibung: Poly-L-lysine is a positively charged amino acid polymer with approximately one HBr per lysine residue. The hydrobromide allows the poly-L-lysine to b...
Artikel-Nr: (J583-25MG)
Lieferant: VWR Chemicals
Beschreibung: Eine Asparaginsäureprotease Inhibitor von Pepsin, Renin und Cathepsin D. Kann auch die HIV Protease blockieren. Nicht wasserlöslich.
UOM: 1 * 25 mg
Artikel-Nr: (E429-50MG)
Lieferant: VWR Chemicals
Beschreibung: Der konkurrierende und reversible Serinprotease Inhibitor des Chymotrypsin, Trypsin, Kallikrein und Plasmin. Keine Hemmung von Faktor Xa und Thrombin.
UOM: 1 * 50 mg
Lieferant: VWR Chemicals
Beschreibung: Aus Milch hergestelltes Phosphorprotein mit hohem Molekulargewicht.
Artikel-Nr: (422381B)
Lieferant: VWR Chemicals
Beschreibung: Hergestellt durch ein Hitzeschockverfahren mit Natriumcaprylat als Stabilisator und zusätzlichen Behandlungen, darunter Dialyse und Deionisierung.
UOM: 1 * 100 g
Lieferant: VWR Chemicals
Beschreibung: Das 60 kDa tetramerisches Protein weist eine hohe Bindungsaffinität zu Biotin auf. Kann ein Molekül Biotin an jede Untereinhait binden. Streptavidin w...
Artikel-Nr: (M183-5MG)
Lieferant: VWR Chemicals
Beschreibung: Eine Asparaginsäureprotease Inhibitor von Pepsin, Renin und Cathepsin D. Kann auch die HIV Protease blockieren. Nicht wasserlöslich.
UOM: 1 * 5 mg
Artikel-Nr: (422361V)
Lieferant: VWR Chemicals
Beschreibung: Albumin in proteasefreier Qualität für RIA und ELISA, hergestellt durch Hitzeschockverfahren in Caprylsäure.
UOM: 1 * 100 g
Artikel-Nr: (422371X)
Lieferant: VWR Chemicals
Beschreibung: Cohn-Fraktion-V-Albumin, das durch Kaltethanolfraktionierung unter minimalem Chemikalieneinsatz hergestellt wurde. Fettsäuren und native Sialinsäurere...
UOM: 1 * 100 g
Artikel-Nr: (M180-5MG)
Lieferant: VWR Chemicals
Beschreibung: Ein reversibler Cystein- und Serinprotease Inhibitor ähnlich Trypsin. Hemmt Trypsin, Palmin, Papain Kallikrein, Thrombin und Cathepsin A und B.
UOM: 1 * 5 mg
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice.
1 - 16 of 8 736
no targeter for Bottom