Sie suchten nach: Draht
11  results were found
SearchResultCount:"11"
Sort Results
Listenansicht Hybridansicht (NEU)
Bewerten Sie das Suchergebnis
Lieferant: TECHNICAL QUARTZ SOLUTIONS GMB
Beschreibung: Chrome nickel wire with Vitreosil tube.
Lieferant: BOCHEM
Beschreibung: Drahtgewebe mit Keramikzentrum.
Lieferant: BOCHEM
Beschreibung: Triangles, steel zincked, with clay tubes.
Lieferant: RSG
Beschreibung: Wire triangles made from stainless steel, with clay pipes.
Lieferant: USBECK Laborgeräte
Beschreibung: Verzinkter Eisendraht mit Tonröhrchen
Lieferant: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Beschreibung: These wire triangles with plain clay tubes are made of galvanised steel wire.
Lieferant: JUCHHEIM Laborgerate GmbH
Beschreibung: Triangles with pipeclay tubes.
Lieferant: CHEMPUR
Beschreibung: Platinum 99,9%.
Lieferant: CHEMPUR
Beschreibung: Platinum/Iridium 90/10 wire.
Lieferant: MURRAY, S & CO LTD
Beschreibung: Pipeclay stems on stout wire.
Artikel-Nr: (PERCN5320131)
Lieferant: PerkinElmer
Beschreibung: Nichrome hangdown wire kit (5 hangers)
UOM: 1 * 5 ST
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice.
1 - 11 of 11
no targeter for Bottom