Sie suchten nach: Klebstoffe
16  results were found
SearchResultCount:"16"
Sort Results
Listenansicht Hybridansicht (NEU)
Bewerten Sie das Suchergebnis
Artikel-Nr: (1.07673.0050)
Lieferant: Merck
Beschreibung: Silane A 174 (also known as Polyfix® 100, methacryloxypropyl trimethoxysilane) is an adhesion promoter. Has a molar mass 248,35 g/mol.
UOM: 1 * 50 mL
Lieferant: Thermo Scientific
Beschreibung: High temperature adhesive for bonding ceramic to metal.
Artikel-Nr: (819-0122)
Lieferant: 3M
Beschreibung: 3M™ repositionierbarer Sprühkleber 75 ist ein vielseitiges, druckempfindliches Klebespray, das zum vorübergehenden Halten oder Positionieren von leich...
UOM: 1 * 12 ST
Artikel-Nr: (MMMA110T.400)
Lieferant: 3M
Beschreibung: Epoxidklebstoff 110 Scotch-Weld™ 3M™ ist ein schnell abbindender, flexibler Zweikomponenten-Epoxidklebstoff für allgemeine Zwecke.
UOM: 1 * 400 mL
Artikel-Nr: (293-0009)
Lieferant: 3M
Beschreibung: This reclosable fastener is the convenient alternative to traditional fastening methods, such as screws, nuts, or bolts. It is designed to deliver a d...
UOM: 1 * 1 Rolle
Artikel-Nr: (MMMA77)
Lieferant: 3M
Beschreibung: Dies ist ein äußerst vielseitiger, schnell trocknender und transparenter Sprühkleber, der eine Vielzahl von leichten Materialien verbindet. Die dauerh...
UOM: 1 * 500 mL
Artikel-Nr: (293-0008)
Lieferant: 3M
Beschreibung: Dieses wiederverschliessbare Druckverschlussband hat einen klaren Acrylkleber auf der Rückseite und klare Polypropylenverschlüsse mit 40 Köpfen/cm² un...
UOM: 1 * 1 Rolle
Artikel-Nr: (MMMAEPX400H)
Lieferant: 3M
Beschreibung: Manueller Applikator zum Auftragen von EPX-Kleber in 38- und 50-ml-Kartuschen mit zwei Kolben für 1:1/2:1- und 10:1-Kleber.
UOM: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (MMMAD400)
Lieferant: 3M
Beschreibung: 3M™ Scotch-Weld™ Strukturklebstoffdüsen sind für die Verwendung mit 3M EPX™ Duo-Pak-Klebstoffen vorgesehen, um ein korrektes Mischen der Klebstoffteil...
UOM: 1 * 36 ST
Artikel-Nr: (MMMA90)
Lieferant: 3M
Beschreibung: 3M™ Hi-Strength 90 Sprühkleber ist ein extrem vielseitiger, schnell trocknender Sprühkleber, der sich stark mit einer Vielzahl von Materialien verbind...
UOM: 1 * 12 ST
Artikel-Nr: (293-0004)
Lieferant: 3M
Beschreibung: Dieser Hochleistungs-Klettverschluss aus PSA-Nylon mit einem Gummiklebstoff und einer Polypropylenfolie. Es bietet eine feste Haftverbindung auf einer...
UOM: 1 * 1 Rolle
Artikel-Nr: (MMMA3764TCQ)
Lieferant: 3M
Beschreibung: Der 3M™ Schmelzklebstoff 3764 ist ein klarer thermoplastischer Klebstoff mit 100% Feststoffanteil, der sich mit vielen Kunststoffen, einschließlich Po...
UOM: 1 * 1 Rolle
Artikel-Nr: (MMMA190.50)
Lieferant: 3M
Beschreibung: Scotch-Weld™ Epoxy adhesive DP190 is a two-part epoxy adhesive that delivers exceptional performance with high shear and peel strength. Extremely comp...
UOM: 1 * 12 ST
Artikel-Nr: (293-0005)
Lieferant: 3M
Beschreibung: This reclosable fastener has a rubber based adhesive on the back of a black, polypropylene reclosable fastener. It's suitable for bonding many plastic...
UOM: 1 * 1 Rolle
Artikel-Nr: (DOWC25100525)
Lieferant: DOW CORNING
Beschreibung: A grease-like silicone material, thickened with heat conductive metal oxides.
UOM: 1 * 100 g
Artikel-Nr: (ICNA11FIXO0125)
Lieferant: MP Biomedicals
Beschreibung: Fixogum Rubber Cement is made for use in the formation of an air tight seal around the perimeter of the glass coverslip during probe hybridisation for...
UOM: 1 * 125 mL
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice.
1 - 16 of 16
no targeter for Bottom