Sie suchten nach: Knieschoner
10  results were found
SearchResultCount:"10"
Sort Results
Listenansicht Hybridansicht (NEU)
Bewerten Sie das Suchergebnis
Artikel-Nr: (PRTWKP50WHR)
Lieferant: Portwest
Beschreibung: This knee pad made of EPE foam, polyester provides excellent protection and stability on all floor types.
UOM: 1 * 1 PAAR
Artikel-Nr: (PRTWKP20BKR)
Lieferant: Portwest
Beschreibung: Lightweight knee pads with a tough nylon exterior. The innovative EVA foam centre cleverly moulds to the body shape for complete comfort and protectio...
UOM: 1 * 1 PAAR
Artikel-Nr: (SIOEYMB00000C0)
Lieferant: SIOEN PERSONAL PROTECTIVE CLOT
Beschreibung: These knee protectors are recommended for work in the kneeling position. The protection distributes forces evenly and prevents small hard objects on t...
UOM: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (113-8801)
Lieferant: Portwest
Beschreibung: Diese robusten Kniepolster bestehen aus Ethylen-Vinylacetat. Sie bieten Schutz gegen Stoßverletzungen, z. B. während eines Sturzes oder bei einem Aufp...
UOM: 1 * 1 PAAR
Artikel-Nr: (PRTWKP40BKR)
Lieferant: Portwest
Beschreibung: This strap-on gel knee pad offers tough protection for gruelling deep knee work. The thick gel adapts to the wearers knee, providing unrivalled comfor...
UOM: 1 * 1 PAAR
Artikel-Nr: (PRTWKP30BKR)
Lieferant: Portwest
Beschreibung: These lightweight knee pads consist of a PVC shell with EVA foam and gel filling.
UOM: 1 * 1 PAAR
Artikel-Nr: (PRTWKP05BKR)
Lieferant: Portwest
Beschreibung: This type 3 kneeling mat is a 'quick fix' knee protection solution for those jobs that simply just will not wait. It is also incredibly useful to have...
UOM: 1 * 1 ST
Lieferant: FRISTADS KANSAS GROUP
Beschreibung: Für alle, die auch auf Knien arbeiten müssen.
Artikel-Nr: (KWIN100713930)
Lieferant: FRISTADS KANSAS GROUP
Beschreibung: Long knee pads made of black foam.
UOM: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (KWIN100388940)
Lieferant: FRISTADS KANSAS GROUP
Beschreibung: Reinforcement patches for e.g. knees, thighs and elbows. Made of 72% polyamide, 24% Kevlar® and 4% elastane
UOM: 1 * 1 ST
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice.
1 - 10 of 10
no targeter for Bottom