Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
  • Lieferant
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Suche in Ergebnissen
etiketten-vorbedruckt
https://at.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/53/39/18945339.jpg
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Choose from the options below to refine your search. Click OK to update your results.
SearchResultCount:"5"
  Listenansicht Galerieansicht Hybridansicht (NEU)
Sortieren nach:
Lieferant:  BRADY & CO LTD, W. H.
Beschreibung:   These two part tags provide enhanced operational control and record keeping. Matching identification numbers are printed on each part.
Lieferant:  BRADY & CO LTD, W. H.
Beschreibung:   These two-part tags provide enhanced operational control and record keeping.
Lieferant:  EP SCIENTIFIC
Beschreibung:   Label is colour-coded with the chemical preservative type for quick reference and safe handling. Sticks securely to plastic or glass sample containers...
Artikel-Nr: (DAKL464085)
Lieferant:  DAKLAPACK
Beschreibung:   [EN]LABEL DRY ICE UN1845 WHITE 1 * 500 ST
UOM:  1 * 500 ST
Artikel-Nr: (DAKL460610)
Lieferant:  DAKLAPACK
Beschreibung:   This pre printed labels are 100% compliant with the UN3373 packaging laws.
UOM:  1 * 100 ST
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Regulatory Affairs.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt. Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice.
1 - 5  von 5