Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
  • Kriterien
  • Lieferant
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
Fluoreszenzmikroskope
https://at.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/52/01/18945201.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"8"
  Listenansicht Hybridansicht (NEU)
Sortieren nach:
Lieferant:  VWR Collection
Beschreibung:   LED-Mikroskop für transmittiertes und fluoreszenzreflektiertes Licht.
Lieferant:  VWR Collection
Beschreibung:   Das VisiScope® IT 405 FLD wurde für die Gewebekulturforschung in klinischen und biotechnischen Labors entwickelt.
UOM:  1 * 1 ST
Lieferant:  VWR Collection
Beschreibung:   Diese Fluoreszenzmikroskope sind für Anwendungen im Labor konzipiert.
UOM:  1 * 1 ST
Lieferant:  ZEISS
Beschreibung:   Das Axio Vert A1 FL-LED verfügt über eine Vielzahl von Funktionen und erfüllt die Anforderungen verschiedenster Nutzer. Er verfügt über eine Vierfach-...
Lieferant:  DISCOVER ECHO
Beschreibung:   This hybrid microscope easily converts between upright/inverted and brightfield/fluorescence configurations.
Lieferant:  Molecular Devices
Beschreibung:   The ImageXpress Pico system combines powerful analysis for individual labs that need easy automated imaging solutions. Intelligent cell imaging and an...
Artikel-Nr: (IDCPAM4515T4-GFBW)
Lieferant:  IDCP B.V.
Beschreibung:   This handheld microscope is designed for research and observation of fluorescent objects.
UOM:  1 * 1 ST
Lieferant:  IDCP B.V.
Beschreibung:   Dieses Handmikroskop wurde für die Erforschung und Beobachtung von fluoreszierenden Objekten mithilfe von 575 nm-Anregungs-LEDs entwickelt.
UOM:  1 * 1 ST
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Regulatory Affairs.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt. Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice.
1 - 8  von 8