Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
  • Kriterien
  • Lieferant
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Suche in Ergebnissen
mikrobiologie-faerbemittel
https://at.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/53/27/18945327.jpg
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"10"
  Listenansicht Galerieansicht Hybridansicht (NEU)
Sortieren nach:
Lieferant:  Merck
Beschreibung:   Gram-color Färbeset ermöglicht die Unterscheidung der Gram-positiven und Gram-negativen Bakterien. Tb-color ist ein Färbeset für die mikroskopische Un...
Lieferant:  Merck
Beschreibung:   Hydrochloric acid in ethanol is used for the investigation of mycobacteria in human specimen.
UOM:  1 * 1 l
Lieferant:  VWR Chemicals
Beschreibung:   Ziehl-Neelsen Karbolfuchsinlösung (stark), Gurr
Lieferant:  Biotium
Beschreibung:   Loss of mitochondrial membrane potential is a hallmark of apoptosis. It is an early event preceding phosphatidylserine externalization and coinciding ...
Artikel-Nr: (A8112.0015)
Lieferant:  PanReac AppliChem
Beschreibung:   Rakoff supravital method is a fast-dyeing technique for the assessment of the hormonal situation. Eosinophilia and cyanophilia of the epthelium can be...
UOM:  1 * 15 ml
Artikel-Nr: (29067.)
Lieferant:  Biotium
Beschreibung:   Calcofluor white is a fluorescent blue dye that binds to cellulose and chitin, which can be found in the cell walls of fungi, algae, and plants. It is...
UOM:  1 * 20 ml
Lieferant:  MP Biomedicals
Beschreibung:   Fluorescent brightener 28 is used for the staining of fungi and as a viability stain.
Artikel-Nr: (ICNA093030000)
Lieferant:  MP Biomedicals
Beschreibung:   Mycoplasma stain is a DNA fluorochrome designed for in situ detection of mycoplasma and other prokaryotic organisms in cell cultures.
UOM:  1 * 1 KIT
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Regulatory Affairs.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt. Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice.
1 - 8  von 10
  1  2  Nächste