Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
  • Kriterien
  • Lieferant
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Suche in Ergebnissen
molekularbiologie-faerbemittel
https://at.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/53/29/18945329.jpg
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Choose from the options below to refine your search. Click OK to update your results.
SearchResultCount:"57"
  Listenansicht Galerieansicht Hybridansicht (NEU)
Sortieren nach:
Lieferant:  VWR Chemicals
Beschreibung:   Fertig gemischtes Substrat für die Detektion von HRP (Meerrettichperoxidase)-Aktivität. Absorbiert bei 450 nm (gelbes Endprodukt). Ideal für ELISA und...
UOM:  1 * 100 ml
Lieferant:  VWR Chemicals
Beschreibung:   VividPro™ ist ein generisches fluoreszierendes Färbemittel für die Protein-Gel-Elektrophorese, mit der sich Proteine in SDS-PAGE-Gelen mit einer Sensi...
Lieferant:  VWR Chemicals
Beschreibung:   Fertig gemischtes Substrat für die Detektion von HRP (Meerrettichperoxidase)-Aktivität. Absorbiert bei 450 nm (gelbes Endprodukt). Ideal für ELISA und...
UOM:  1 * 100 ml
Lieferant:  VWR Chemicals
Beschreibung:   VividPro Plus™ ist eine fluoreszierende Proteinfärbung, die bei einem schnellen co-elektrophoretischen Protokoll verwendet werden kann, um Proteine in...
Artikel-Nr: (N734-5ML)
Lieferant:  VWR Chemicals
Beschreibung:   Gold-N-Gel™ RNA dye is compatible with standard protocols for denaturing electrophoresis of RNA fragments. Bands are immediately visible upon illumina...
UOM:  1 * 5 ml
Artikel-Nr: (J239-5ML)
Lieferant:  VWR Chemicals
Beschreibung:   Magenta loading dye, 10X
UOM:  1 * 5 ml
Lieferant:  VWR Chemicals
Beschreibung:   Liquid Stable Nuclear Fast Red is a room temperature, stable solution formulated specifically to prevent precipitation during storage. Liquid-Stable N...
Lieferant:  VWR Chemicals
Beschreibung:   Quick-View fluorescent viability stain is a ready to use staining reagent for easy discrimination between live and dead mammalian cells. Supplied in a...
UOM:  1 * 5 ml
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Regulatory Affairs.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt. Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice.
1 - 8  von 57
  1  2  3  4  5  6  7  8  Nächste