Sie suchten nach: Nessler-Rohre
8  results were found
SearchResultCount:"8"
Sort Results
Listenansicht Hybridansicht (NEU)
Bewerten Sie das Suchergebnis
Artikel-Nr: (SCERSP45310-50100)
Lieferant: DWK Life Sciences
Beschreibung: Manufactured from 33 expansion, low extractable borosilicate glass.
UOM: 1 * 6 ST
Lieferant: DWK Life Sciences
Beschreibung: The Nessler tubes, with shadowless bottom that transmits undistorted light, are ideal for colour comparison. Rings and markings are in durable white c...
Lieferant: MARIENFELD
Beschreibung: Nessler cylinder, low form, with white circular mark at 100 ml
Lieferant: WITEG LABORTECHNIK GMBH
Beschreibung: Eggertz tubes, 20 ml with 0,1 ml division for comparators
Lieferant: WITEG LABORTECHNIK GMBH
Beschreibung: Colour comparison cylinders according to Nessler for comparators, with optically plane bottom.
Lieferant: NEUBERT VOLUM. GLASSWAERE
Beschreibung: Nessler cylinders, 50 ml, tall form, Ø×H: 21×265, 50 ml division
Lieferant: SciLabware
Beschreibung: These Nessler cylinders are designed for colour comparison of water samples, foodstuffs, etc
Artikel-Nr: (HACH173606)
Lieferant: Hach
Beschreibung: Tube with 5 and 20 ml marks for test kit DE2
UOM: 1 * 6 ST
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice.
1 - 8 of 8
no targeter for Bottom